主要文件
Z205389
Sigma-Aldrich
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181802
NACRES:
NB.35
材料
clear acrylic
特點
lid: no
Holds safety glasses
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F24877-0001
高度 × 寬度 × 直徑
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
背板尺寸
6 in.
相关类别
一般說明
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)