Key Documents
Z202835
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)