主要文件
Z202711
Sigma-Aldrich
Aldrich® 比色皿清洗干燥器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.32
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
一般說明
全玻璃清洗、冲洗和干燥装置。24/40接头。分别订购过滤瓶,Z174815。
基本说明:
1.将清洗机/干燥机组装到过滤瓶和夹子装置上,以防止在使用过程中移动。
2.如果在使用过程中需要废液排放溶剂,将过滤瓶连接到室内真空或用软管连接到溶剂收集阱。
3.转动烧瓶上的旋塞阀,打开过滤烧瓶上臂至真空源。
4.将比色皿开口面朝下放在橡胶垫圈上,清洗期间真空将其保持在适当位置。
5.用溶剂填充清洗机侧槽进行清洗。必要时重复。
6.保持真空直至比色皿干燥。
7.从清洗机中取出比色皿。
8.转动烧瓶上的旋塞阀,打开过滤烧瓶的垂直臂,将烧瓶中的废液排放到捕集阱中。
9.完成后关闭室内真空。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z202711-1EA4061833633342