Merck
所有图片(4)
主要文件
Z202657
Sigma-Aldrich
Aldrich® 低形杜瓦瓶
capacity 850 mL, cylindrical, depth 7 1/2 cm
别名:
Cryogenic Dewar Flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
Joints neck (75)
無菌
non-sterile
特點
fits flask 500 mL
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
13 cm
容量
850 mL
深度
7 1/2 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
用于需要低温和磁力搅拌的反应。半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。硼硅玻璃与保护外铝外壳。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z202657-1EA4061837617355