製造商/商標名
Eagle
存貨情形
not available in EU
高度 × 寬度 × 直徑
65 in. × 43 in. × 18 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
门闩由 FM 认证的可熔链接打开,一旦可熔链接温度达到 165°F,该链接就会熔化并自动关闭。
储藏柜获得 FM 认证。所有内表面和外表面(包括隔板)都涂有蓝色环氧粉末涂料,具有出色的抗化学腐性能。HDPE 的搁板托盘和底部托盘以及每个可调式 40 W×143/4 英寸隔板由四个支架支撑,可以承受 500 磅以上的重量。还包括四个水平柜脚。图例:小心腐蚀,白色。
施工规格:
所有 Eagle 腐蚀性和易燃储藏柜均符合 OSHA 29 CFR 1910. 106d 和 NFPA Code 30 的要求。顶部和底部由 18 规格的冷轧钢制成;双层壁、墙壁和门之间有 11/2 英寸的空气空间。通风孔配有阻火器和可移动的 2 英寸 NPT 钢塞;内置接地连接器。配备三点式钥匙锁和 2 英寸升高的防漏门槛和带有红色警告标记的高光搪瓷门。对于所有储藏柜,除非另有说明,否则请将每个尺寸减去 3 英寸即可获得内部尺寸。
施工规格:
所有 Eagle 腐蚀性和易燃储藏柜均符合 OSHA 29 CFR 1910. 106d 和 NFPA Code 30 的要求。顶部和底部由 18 规格的冷轧钢制成;双层壁、墙壁和门之间有 11/2 英寸的空气空间。通风孔配有阻火器和可移动的 2 英寸 NPT 钢塞;内置接地连接器。配备三点式钥匙锁和 2 英寸升高的防漏门槛和带有红色警告标记的高光搪瓷门。对于所有储藏柜,除非另有说明,否则请将每个尺寸减去 3 英寸即可获得内部尺寸。