Merck
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101500
NACRES:
NB.77
製造商/商標名
Sonics & Materials 630-0406
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z192732-1EA4061833307953