Key Documents
Z189987
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, top diam. 60 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS14/20
製造商/商標名
Ace Glass 948810
頂端直徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.