主要文件
Z189812
Sigma-Aldrich
Scienceware® industrial and lab funnel
white polyethylene, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
white polyethylene
等級
industrial grade
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H14716-0000
漏斗高度 × 外徑
13 cm × 36 cm
閥桿高度 × 外徑
14 cm × 5.1 cm
相关类别
一般說明
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)