Z185159
1 of 10
Sigma-Aldrich
266574
铝
Z645141
IKA® M 20 universal mill
326852
Z691577
Mini Bin™ aluminum foil
266558
Supelco
39435
铝AAS标准液
Z648299
微量称重勺和小铲套装
266957
20522
通用铜管
29666-U
MSQ™ Caps with Septa, Mass Spec Quality
non-sterile
18 in. × 500 ft
0.001 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
326860
IRMM523A
GF00644554
GF08708520
Z721557
AlumaSeal® 384 film