主要文件
Z185035
Sigma-Aldrich
预先标记的安瓿
amber glass, volume 5 mL
别名:
176799
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121807
NACRES:
NB.43
材料
amber glass
包裝
pkg of 144 ea
製造商/商標名
WHEATON®
容積
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
手柄可以拉紧或尖端密封,以实现密封容器。由符合美国药典规定的USP I型和ASTM E 438 I型A类要求的低可萃取硼硅酸盐玻璃制成。预先计分,消除归档。
特點和優勢
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.• Can be used in gas phase of liquid nitrogen• Excellent for biological product preservation• Allows storage at low temperatures• Pre-scored ampules to eliminate filing• Stems can be pulled or tip sealed• Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)