Key Documents
Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
特點
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 9542-10
直徑
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)