主要文件
Z177377
Sigma-Aldrich
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Bel-Art F14685-0043
閥桿直徑
8 mm
頂端內徑
43 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)