主要文件
Z174521
Sigma-Aldrich
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 1 ea
一般說明
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)