Merck
所有图片(6)
主要文件
Z168807
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Specimen, straight, L 10 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122405
NACRES:
NB.35
標籤
A
包裝
pack of 1 ea
長度
10 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with serrated fine tips, for easy removal of specimens from deep containers, scissor handle provides good grip
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z168807-1EA4061833298947