材料
PTFE-coated (fin)
PTFE-coated
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Bel-Art F37125-0038
高度 × 直徑
9.5 mm × 9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Disks have fins on top for complete agitation.
法律資訊
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z162159-5PAK | |
Z162159-1PAK | 4061832262321 |