Key Documents
Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
材料
glass
描述
With button
特點
for flask size 50 ‑ 250 mL
製造商/商標名
Ace Glass 953404
直徑×長度
5 mm × 318 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)