主要文件
Z131342
Nalgene® polypropylene copolymer Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
别名:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
flat bottom
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
接合處
Joints stopper (6)
無菌
non-sterile
特點
cap: no
without cap
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Nalgene 4102-0250
存貨情形
not available in EU
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Autoclavable,
其他說明
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z131342-1PAK4061832616087
Z131342-6EA