主要文件
Z129593
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
相关类别
一般說明
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)