主要文件
Z123315
Sigma-Aldrich
纸衬垫
round hole, diam. 11.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
round hole
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑
11.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)