主要文件
Z120677
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 1,900 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
wide-mouth
接合處
Joints neck (120)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
12.0 cm
容量
1,900 mL
深度 × 總高度
19.0 cm × 25.2 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)