材料
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
特點
ALNICO V coated magnet
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37121-0011
長度
5 mm
直徑
2 mm
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
- 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
- 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
- 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
- 可高压灭菌。
非常小巧、高效的搅拌棒。适用于小瓶、微型试管、离心管混合等。
- PTFE涂层
- 铝镍钴 V 涂层磁体
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
80026-100MG | 4061832974293 |
137715-100G | 4061838731975 |
36918-1EA | |
48084 | 4061837852824 |
137715-500G | |
137715-5G | 4061838731982 |
36918-250MG | |
Z118796-3EA | 4061832262055 |