主要文件
Z115355
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
round PTFE-coated, pack of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
round PTFE-coated
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37161-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
All have removable pivot rings. 2 of each size. 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in.
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)