主要文件
Z105724
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
特點
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37971-0000
寬度
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)