材料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa section).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z102172-1EA | 4061837589201 |