主要文件
Z101532
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
高度
560 mm
外徑
80 mm
容量
1 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)