主要文件
WHA9916-1304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
9916-1304
直徑
13 mm
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
其他說明
Suitable for volumes of 10 mL or less
法律資訊
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)