主要文件
WHA99091302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
孔徑:
0.22 μm
直徑:
13 mm
過濾器面積:
0.65 cm2
尺寸:
19.6 × 16.9 mm
無菌:
non-sterile
材料:
PVDF membrane
polypropylene housing
包裝:
pack of 500 ea
材料
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
Whatman 9909-1302
參數
67.5 psi pressure
直徑
13 mm
過濾器面積
0.65 cm2
尺寸
19.6 × 16.9 mm
重量
0.52 kg
孔徑
0.22 μm
接頭
female Luer inlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
其他說明
Suitable for volumes of 10 mL or less
法律資訊
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)