Merck
W6985
辛酸-1-13C
API for Clinical Studies
别名:
羊脂酸-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)613CO2H
CAS号:
分子量:
145.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
折射率
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI 密鑰
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)