Merck
W450210
Sigma-Aldrich
香紫苏醇
natural, ≥95%, FG
别名:
(1R,2R,8aS)-十氢-1-(3-羟基-3-甲基-4-戊烯基)-2,5,5,8a-四甲基-2-萘酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H36O2
CAS号:
分子量:
308.50
FEMA號碼:
4502
Beilstein:
2054148
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
02.206
NACRES:
NA.21
生物源
Salvia sclarea L
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
woody; balsamic; earthy
SMILES 字串
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI 密鑰
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)