Merck
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
别名:
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
FEMA號碼:
4200
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
07.255
NACRES:
NA.21
等級
Halal
Kosher
natural
品質等級
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥85%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cooling; minty; peppermint
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F
閃點(°C)
103 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)