About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO2
CAS号:
分子量:
207.27
FEMA號碼:
4149
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.769
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
等級
FG
Halal
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
grape; grapefruit; fruity
SMILES 字串
N(C)c1c(cccc1)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2