Merck
W393411
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl pyruvate
≥93%
别名:
3-Hexenyl 2-oxopropanoate, (Z)-3-Hexen-1-yl pyruvate, (Z)-3-Hexenyl 2-oxopropionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O3
CAS号:
分子量:
170.21
FEMA號碼:
3934
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.565
NACRES:
NA.21
法律遵循
FDA 21 CFR 117
品質等級
化驗
≥93%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
banana; cucumber; green; melon; oily
SMILES 字串
CC\C=C/CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI 密鑰
LKNXTZXOBHAYSR-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)