About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS号:
分子量:
218.29
FEMA號碼:
3633
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10682
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.805
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥98%
包含
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; honey; floral
SMILES 字串
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
InChI 密鑰
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W363308-100G-K | 4061837530388 |
W363308-1KG | |
W363308-5KG-K | |
W363308-100G | |
W363308-1KG-K | 4061837530395 |
W363308-5KG | |
W363308-SAMPLE | |
W363308-SAMPLE-K | 4061837530401 |