About This Item
线性分子式:
CH3S(CH2)4OH
CAS号:
分子量:
120.21
FEMA號碼:
3600
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.078
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
97%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cabbage; alliaceous; sulfurous
SMILES 字串
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup