About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8OS
CAS号:
分子量:
116.18
FEMA號碼:
3512
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11601
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.023
NACRES:
NA.21
感官的:
berry; fruity; sulfurous
等級:
FG
Kosher
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
82 °C/28 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; fruity; sulfurous
SMILES 字串
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C