Merck
W350702
Sigma-Aldrich
异丁酸异戊酯
≥98%, FG
别名:
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
3507
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
294
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.419
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; waxy; fruity; sweet
SMILES 字串
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W350702-9KG-K
W350702-9KG
W350702-SAMPLE-K4061837551857
W350702-1KG
W350702-1KG-K4061837551826
W350702-4KG
W350702-4KG-K4061837551833
W350702-SAMPLE