Merck
W341703
Sigma-Aldrich
3-戊烯-2-酮
≥70%
别名:
甲基丙烯基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOCH3
CAS号:
分子量:
84.12
FEMA號碼:
3417
Beilstein:
1633505
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
666
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.044
生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
蒸汽壓力
760 mmHg ( 121 °C)
化驗
≥70%
雜質
~30% Mesityl oxide
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fishy; fruity
SMILES 字串
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)