Merck
W278408
Sigma-Aldrich
壬酸
≥96%, FG
别名:
天竺葵酸, 洋锈球酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOH
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
2784
Beilstein:
1752351
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
8.029
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
蒸汽密度
5.5 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥96%
expl. lim.
9 %
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
waxy; cheesy; tallow
SMILES 字串
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
壬酸天然存在于天竺葵中。它是米饭、西印度樱桃、甘草和酸奶的调味成分之一。
應用
壬酸已被用作通过GC-嗅探法定量法国含羞草纯油中气味化合物的标准品。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)