Merck
W275301
Sigma-Aldrich
异戊酸甲酯
≥99%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
116.16
FEMA號碼:
2753
Beilstein:
1699922
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
457
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.462
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; fruity; sweet
SMILES 字串
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.9 °F - closed cup
閃點(°C)
14.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)