生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
化驗
≥97%
自燃溫度
915 °F
expl. lim.
16.3 %
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
bread; caramel; brown; sweet
SMILES 字串
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Achmatowicz重排启发的绿色化学、有机方法和天然产物全合成的发展: 本研究讨论了受Achmatowicz重排启发的创新有机合成策略,重点关注了绿色化学和天然产物的合成,其中可能包括糠醇作为前体或试剂的应用(Liang et al., 2022)。
- 溶解态黑碳的三重态光化学及其对活性氧形成的影响。: 本文考察了溶解态黑碳的三重态光化学,这可能涉及糠醇在环境基质中的光化学行为(Wang et al., 2020)。
- 丙酮酸水溶液光化学过程中单线态氧((1)O(2))的产生:稳态O(2)(aq)浓度下pH和光子通量的影响。: 研究了丙酮酸水溶液中单线态氧的产生,该研究可能与我们对糠醇光化学性质的理解有关(Eugene and Guzman, 2019)。
- 溶解有机物的三重态光化学:三重态能量分布和表面电荷情况。: 讨论了溶解有机物的三重态能量,这可能与糠醇在各种环境条件下的行为有关(Zhou et al., 2019)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Nose, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W249106-10KG-K | |
W249106-1KG | |
W249106-1KG-K | 4061837800221 |
W249106-5KG | |
W249106-SAMPLE-K | 4061837515149 |
W249106-10KG | |
W249106-25KG | |
W249106-25KG-K | 4061837800238 |
W249106-2KG | |
W249106-5KG-K | 4061837800245 |
W249106-SAMPLE | 4061836706159 |