Merck
U1605
Sigma-Aldrich
正十二腈
99%
别名:
十二腈, 月桂腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CN
CAS号:
分子量:
181.32
Beilstein:
970348
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
InChI 密鑰
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)