主要文件
THSD1447
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, nickel sponge
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
ThalesNano THS D1447
長度 × 直徑
116 mm × 9.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法律資訊
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)