THSD1146
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
Supelco
17934
氯化氢 – 乙醇 溶液
Sigma-Aldrich
B1334
苯甲醛
418099
73144
Resorufin
Z153273
NMR tube caps
586633
丙烯腈-2-13C
402788
乙醛
426466
甲胺 溶液
46955
荧光素
713589
对甲苯磺酰叠氮 溶液
pack of 1 ea
ThalesNano THS D1146
116 mm × 9.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
加氢催化剂_催化剂_非均相催化剂_化学试剂-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。