主要文件
THSD1142
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS D1142
長度 × 直徑
116 mm × 9.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法律資訊
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)