主要文件
THS03146
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 30 mm × 4 mm, 2.5%Pt, 2.5% Pd on carbon
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 03146
長度 × 直徑
30 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)