Key Documents
THS02141
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd/C
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 02141
長度 × 直徑
30 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)