主要文件
TEM-CFGA100CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
别名:
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 25
孔尺寸
100 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
TEM-CFGA100CU4061842454914