主要文件
TEM-CF150AU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
别名:
CARBON FILM 150# GOLD 25/PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 25
尺寸
150 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)