Merck
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-三甲氧基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2CH2OH
CAS号:
分子量:
198.22
Beilstein:
2104523
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)