Merck
T60208
Sigma-Aldrich
甲烷三羧酸三乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH(CO2C2H5)3
CAS号:
分子量:
232.23
Beilstein:
1793645
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)